Learn More
UVP Recarga de lámpara de kriptón Pen-Ray
Código de producto. 12833818
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
220/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
12833818 220/240 V cada uno
1 options
Código de producto. 12833818 Proveedor UVP N.º de proveedor 90001401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.36€
    309.40€ / paquete de 1
    Ahorro 56.96€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Fuente de luz UV de 5,58 cm (2,2 in)
Fuente de luz UV de 2,12 in, 254 nm, 220-240 V, 50/60 Hz, longitud total: 117,3 mm, corriente primaria máxima de la lámpara: 400 mA/18 mA (promedio). UVP
Specifications
Llenado de gas Krypton
Fuente de luz UV
Tensión 220/240 V
Wavelength 254 nm
Descripción Lámpara UV de Pen-Ray de relleno de Krypton
Requisitos eléctricos 450 V, 50/60 Hz
Longitud (imperial) 2,12 in
Longitud (métrico) 117,3 mm
Frecuencia 50/60 Hz