Learn More
UVP Recarga de lámpara de argón Pen-Ray
Código de producto. 12823818
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
220/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
12823818 220/240 V cada uno
1 options
Código de producto. 12823818 Proveedor UVP N.º de proveedor 90001301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00€
    323.84€ / paquete de 1
    Ahorro 36.16€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Fuente de luz UV de 5,58 cm (2,2 in)
Fuente de luz UV de 2,12 in, 254 nm, 220-240 V, 50/60 Hz, longitud total: 117,3 mm, corriente primaria máxima de la lámpara: 400 mA/18 mA (promedio). UVP
Especificaciones
Llenado de gas Argón
Fuente de luz UV-C
Tensión 220/240 V
Wavelength 254 nm
Descripción Lámpara de Pen-Ray con relleno de argón
Requisitos eléctricos 450 V, 50/60 Hz
Longitud (imperial) 2,12 in
Longitud (métrico) 117,3 mm
Frecuencia 50/60 Hz