Learn More
Lamotrigina, TRC
Código de producto. 18093200
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18093200 50 mg 50 miligramos
18080710 100 mg 100 miligramos
18010720 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18093200 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL17325050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84057-84-1
Fórmula molecular C9 H7 Cl2 N5
Peso molecular (g/mol) 256.09
Sinónimo 1,2,4-Triazine-3,5-diamine, 6-(2,3-dichlorophenyl)- (9CI, ACI), 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine (ACI), 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-as-triazine, BW 430C, Epilepax, Lamictal, Lamictal XR, Lamidus, Lamitrin, Lamotrigin, Lamotrigine, Lamotrix, Lamtox, LTG
Nombre IUPAC 6-(2,3-diclorofenil)-1,2,4-triazina-3,5-diamina
SMILES Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lamotrigine
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0079
Porcentaje de pureza >95%