Learn More
Lamotrigina N2-óxido, TRC
Código de producto. 30133371
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133371 25 mg 25 miligramos
30132903 10 mg 10 miligramos
30006506 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133371 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL17328025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136565-76-9
Fórmula molecular C9 H7 Cl2 N5 O
Peso molecular (g/mol) 272.09
Sinónimo 1,2,4-Triazine-3,5-diamine, 6-(2,3-dichlorophenyl)-, 2-oxide, Lamotrigine N2-Oxide
Nombre IUPAC 6-(2,3-diclorofenil)-2-oxido-1,2,4-triazina-2-ilio-3,5-diamina
SMILES Nc1nc(N)[n+]([O-])nc1c2cccc(Cl)c2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lamotrigine N2-Oxide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7Cl2N5O/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16(17)15-7/h1-3H,(H4,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.0028