Learn More
Lamotrigina N-Acetato, TRC
Código de producto. 30468526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30468526 250 mg 250 miligramos
30477864 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30468526 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL173255250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77668-57-6
Fórmula molecular C11 H9 Cl2 N5 O
Peso molecular (g/mol) 298.13
Sinónimo Acetamide, N-[3-amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5-yl]-, N5-Acetyllamotrigine
Nombre IUPAC N-[3-amino-6-(2,3-diclorofenil)-1,2,4-triazina-5-il]acetamida
SMILES CC(=O)Nc1nc(N)nnc1c2cccc(Cl)c2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lamotrigine N-Acetate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9Cl2N5O/c1-5(19)15-10-9(17-18-11(14)16-10)6-3-2-4-7(12)8(6)13/h2-4H,1H3,(H3,14,15,16,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.0184