Learn More
Lamotrigina, Mikromol™
Código de producto. 18033870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18033870 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18033870 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0922.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Lamotrigina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lamotrigine
CAS 84057-84-1
Nombres de analitos o componentes Lamotrigine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H7 Cl2 N5
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Lamotrigine, 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, BW 430C, LTG, Lamictal, Lamotrigin, 430C78, GI 267119X, 3,4-stage 2 isomer, Lamotrigine 430C78, 13W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity B), Lamotrigine stage 2 14W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity C)
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
SMILES Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
Nombre IUPAC 6-(2,3-diclorofenil)-1,2,4-triazina-3,5-diamina
Peso molecular (g/mol) 256.09
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255,0079 g/mol