Learn More
Lamotrigine, MedChemExpress
Código de producto. 16462199
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16462199 1 g 1 g
16420958 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16462199 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0495
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Lamotrigine (BW430C) is a potent and orally active anticonvulsant or antiepileptic agent. Lamotrigine selectively blocks voltage-gated Na+ channels, stabilizing presynaptic neuronal membranes and inhibiting glutamate release. Lamotrigine can be used for the research of epilepsy, focal seizure, et al.
Lamotrigine (BW430C) is a potent and orally active anticonvulsant or antiepileptic agent. Lamotrigine selectively blocks voltage-gated Na+ channels, stabilizing presynaptic neuronal membranes and inhibiting glutamate release. Lamotrigine can be used for the research of epilepsy, focal seizure, et al.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lamotrigine
Forma física Solid
CAS 84057-84-1
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H7Cl2N5
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo LTG BW430C
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (97.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(N)=C(C2=CC=CC(Cl)=C2Cl)N=N1
Peso molecular (g/mol) 256.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.09
Porcentaje de pureza 99.75%