Learn More
Lamotrigina, LoGiCal
Código de producto. 30462894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462894 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462894 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0922.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lamotrigine
CAS 84057-84-1
Nombres de analitos o componentes Lamotrigine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H7 Cl2 N5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Lamotrigine, 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, BW 430C, LTG, Lamictal, Lamotrigin, 430C78, GI 267119X, 3,4-stage 2 isomer, Lamotrigine 430C78, 13W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity B), Lamotrigine stage 2 14W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity C)
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
Nombre IUPAC 6-(2,3-diclorofenil)-1,2,4-triazina-3,5-diamina
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 256.09
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255,0079 g/mol