Learn More
Lamotrigina, Lipomed
Código de producto. 30459751
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459751 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30459751 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMLMT1296FB50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Lamotrigina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lamotrigine
CAS 84057-84-1
Nombres de analitos o componentes Lamotrigine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H7 Cl2 N5
Sinónimo Lamotrigine, 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, BW 430 C, LTG, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
Nombre IUPAC 6-(2,3-diclorofenil)-1,2,4-triazina-3,5-diamina
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 256.09
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255,0079 g/mol