Learn More
Isetionato de lamotrigina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lamotrigine Isethionate |
| CAS | 113170-86-8 |
| Fórmula molecular | C9 H7 Cl2 N5 . C2 H6 O4 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Lamotrigine Isethionate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7Cl2N5.C2H6O4S/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7;3-1-2-7(4,5)6/h1-3H,(H4,12,13,14,16);3H,1-2H2,(H,4,5,6) |
| SMILES | Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl.OCCS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 6-(2,3-diclorofenil)-1,2,4-triazina-3,5-diamina; ácido 2-hidroxietanosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 382.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 381.0065 |