Learn More
Lamotrigina EP Impureza C, Mikromol™
Descripción
Lamotrigina EP Impureza C
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2Z)-[2-(Diaminomethylidene)diazanylidene](2,3-dichlorophenyl)acetonitrile |
| CAS | 94213-23-7 |
| Nombres de analitos o componentes | (2Z)-[2-(Diaminomethylidene)diazanylidene](2,3-dichlorophenyl)acetonitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H7 Cl2 N5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Lamotrigine Imp. C (EP), (2Z)-[2-(Diaminomethylidene)diazanylidene](2,3-dichlorophenyl)acetonitrile, Lamotrigine Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-6-3-1-2-5(8(6)11)7(4-12)15-16-9(13)14/h1-3H,(H4,13,14,16)/b15-7+ |
| SMILES | NC(=N\N=C(/C#N)\c1cccc(Cl)c1Cl)N |
| Nombre IUPAC | cianuro de (1Z)-2,3-dicloro-N-(diaminometilideneamino)bencenocarboximidoilo |
| Mostrar más |