Learn More
Lamotrigina EP Impureza C, Mikromol™
Código de producto. 30049130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049130 100 mg 100 miligramos
30051580 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049130 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0922.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Lamotrigina EP Impureza C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2Z)-[2-(Diaminomethylidene)diazanylidene](2,3-dichlorophenyl)acetonitrile
CAS 94213-23-7
Nombres de analitos o componentes (2Z)-[2-(Diaminomethylidene)diazanylidene](2,3-dichlorophenyl)acetonitrile
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H7 Cl2 N5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Lamotrigine Imp. C (EP), (2Z)-[2-(Diaminomethylidene)diazanylidene](2,3-dichlorophenyl)acetonitrile, Lamotrigine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-6-3-1-2-5(8(6)11)7(4-12)15-16-9(13)14/h1-3H,(H4,13,14,16)/b15-7+
SMILES NC(=N\N=C(/C#N)\c1cccc(Cl)c1Cl)N
Nombre IUPAC cianuro de (1Z)-2,3-dicloro-N-(diaminometilideneamino)bencenocarboximidoilo
Peso molecular (g/mol) 256.09
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0079 g/mol