Learn More
Lamotrigina EP impureza A (lamotrigina USP compuesto relacionado C), Mikromol™
Descripción
Lamotrigina EP impureza A (lamotrigina USP Compuesto relacionado C)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-one |
| CAS | 252186-78-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-one |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H6 Cl2 N4 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Lamotrigine Imp. A (EP), Lamotrigine USP Related Compound C, Lamotrigine USP RC C, 3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-one, 123W79, Ph Eur Lamotrigine Impurity A, USP Lamotrigine Related Compound C, 123W79 (Ph Eur Impurity A), (Ph Eur Lamotrigine Impurity A), Lamotrigine Related Compound C, Lamotrigine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6Cl2N4O/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(16)13-9(12)15-14-7/h1-3H,(H3,12,13,15,16) |
| SMILES | NC1=NN=C(C(=O)N1)c2cccc(Cl)c2Cl |
| Nombre IUPAC | 3-amino-6-(2,3-diclorofenil)-4H-1,2,4-triazin-5-ona |
| Mostrar más |