Learn More
R&D Systems™ Lamotrigine
Beschreibung
Anticonvulsant. Inhibits glutamate release, possibly through inhibition of Na+, K+ and Ca2+ currents. Also blocks heterologously expressed and native α4β2 nAChRs with a similar affinity to Na+ channels.
Water-soluble Salt also available.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Lamotrigine |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.09 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 256.09 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?