Learn More
Lamotrigina 3,3-Dímero, TRC
Código de producto. 30482653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30482653 10 mg 10 miligramos
30481590 50 mg 50 miligramos
30473976 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30482653 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCL17327510MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1797983-48-2
Fórmula molecular C19 H14 Cl4 N10
Peso molecular (g/mol) 524.19
Sinónimo N3-[[[5-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-yl]amino]methyl]-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
Nombre IUPAC 3-N- 5-amino-6-(2,3-diclorofenilo)-1,2,4-triazina-3-il]amino]metil]-6-(2,3-diclorofenilo)-1,2,4-triazina-3,5-diamina
SMILES Nc1nc(NCNc2nnc(c(N)n2)c3cccc(Cl)c3Cl)nnc1c4cccc(Cl)c4Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Lamotrigine 3,3-dimer
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14Cl4N10/c20-10-5-1-3-8(12(10)22)14-16(24)28-18(32-30-14)26-7-27-19-29-17(25)15(31-33-19)9-4-2-6-11(21)13(9)23/h1-6H,7H2,(H3,24,26,28,32)(H3,25,27,29,33)
Formula Weight (peso de la fórmula) 522.0157