Learn More
Lamotrigina 3,3-Dímero, TRC
Código de producto. 30481590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481590 50 mg 50 miligramos
30482653 10 mg 10 miligramos
30473976 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481590 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL17327550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1797983-48-2
Fórmula molecular C19 H14 Cl4 N10
Peso molecular (g/mol) 524.19
Sinónimo N3-[[[5-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-yl]amino]methyl]-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine
Nombre IUPAC 3-N- 5-amino-6-(2,3-diclorofenilo)-1,2,4-triazina-3-il]amino]metil]-6-(2,3-diclorofenilo)-1,2,4-triazina-3,5-diamina
SMILES Nc1nc(NCNc2nnc(c(N)n2)c3cccc(Cl)c3Cl)nnc1c4cccc(Cl)c4Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lamotrigine 3,3-dimer
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H14Cl4N10/c20-10-5-1-3-8(12(10)22)14-16(24)28-18(32-30-14)26-7-27-19-29-17(25)15(31-33-19)9-4-2-6-11(21)13(9)23/h1-6H,7H2,(H3,24,26,28,32)(H3,25,27,29,33)
Formula Weight (peso de la fórmula) 522.0157