Learn More
Lamotrigina, 1 mg/ml en etanol, Lipomed
Description
Lamotrigina, 1 mg/ml en etanol
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Lamotrigine |
| CAS | 84057-84-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Lamotrigine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H7 Cl2 N5 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Sinónimo | Lamotrigine, 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, BW 430 C, LTG, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl |
| Nombre IUPAC | 6-(2,3-diclorofenil)-1,2,4-triazina-3,5-diamina |
| Show More |