Learn More
Lamotrigina-13C3, TRC
Código de producto. 18010640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18010640 1 mg 1 miligramo
18001640 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18010640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL1732521MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1188265-38-4
Fórmula molecular 13C3 C6 H7 Cl2 N5
Peso molecular (g/mol) 259.07
Sinónimo 1,2,4-Triazine-3,5-diamine-3,5,6-13C3, 6-(2,3-dichlorophenyl)- (ACI), 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine-3,5,6-13C3 (ACI), Lamotrigine-13C3, Lamotrigine-13C3 (1,2,4-triazine-13C3)
Nombre IUPAC 6-(2,3-diclorofenilo)-(3,5,6-^{13}C_{3})1,2,4-triazina-3,5-diamina
SMILES N[13c]1nn[13c]([13c](N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lamotrigine-13C3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)/i7+1,8+1,9+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0179
Porcentaje de pureza >95%