Learn More
Lamotrigina-13C3,d3, Mayor, TRC
Código de producto. 30476020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30476020 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30476020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL1732531MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lamotrigine-13C3,d3, Major
CAS 1246815-13-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular 13C3 C6 2H3 H4 Cl2 N5
Cantidad 1 mg
Sinónimo Lamotrigine-13C3-D3
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)/i1D,2D,3D,7+1,8+1,9+1
SMILES [2H]c1c([2H])c(Cl)c(Cl)c([13c]2nn[13c](N)n[13c]2N)c1[2H]
Nombre IUPAC 6-(2,3-dicloro-4,5,6-trideuteriofenil)-(3,5,6-^{13}C_{3})1,2,4-triazina-3,5-diamina
Peso molecular (g/mol) 262.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0367
Porcentaje de pureza >95