Learn More
Lamotrigina 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30457994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457994 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30457994 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0922.0001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lamotrigine
CAS 84057-84-1
Nombres de analitos o componentes Lamotrigine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H7 Cl2 N5
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Lamotrigine, 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, BW 430C, LTG, Lamictal, Lamotrigin, 430C78, GI 267119X, 3,4-stage 2 isomer, Lamotrigine 430C78, 13W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity B), Lamotrigine stage 2 14W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity C)
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
Tipo de solución Solución única
SMILES Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
Nombre IUPAC 6-(2,3-diclorofenil)-1,2,4-triazina-3,5-diamina
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 256.09
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 255,0079 g/mol