Learn More
Lamivudine, TRC
Código de producto. 18000310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18000310 100 mg 100 miligramos
18071000 50 mg 50 miligramos
17959819 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18000310 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL172500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134678-17-4
Fórmula molecular C8 H11 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 229.26
Sinónimo Lamivudine, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., (-)-2'-Deoxy-3'-thiacytidine, (-)-BCH 189, 2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, 3TC, BCH 189, (-)-, Epivir, Epivir HBV, GR 109714X, Hepitec, Heptodin, Heptovir, L-SddC, Lamivir, Virolam, Zeffix, Zefix, cis(-)-2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, β-L-2',3'-Dideoxy-3'-thiacytidine, β-L-3'-Thia-2',3'-dideoxycytidine
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hidroximetil)-1,3-oxatiolan-5-il]pirimidina-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lamivudine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.0521