Learn More
Lamivudina (R)-Sulfóxido, TRC
Código de producto. 30475632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475632 50 mg 50 miligramos
30481637 10 mg 10 miligramos
30475785 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475632 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL17247550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 160552-54-5
Fórmula molecular C8 H11 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 245.26
Sinónimo Lamivudine (R)-Sulfoxide, GI138870X
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,5S)-2-(hidroximetil)-3-oxo-1,3-oxatioliano-5-il]pirimidina-2-una
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2C[S@@](=O)[C@H](CO)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Amino-1-[(2R,3R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2(1H)-one S-Oxide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N3O4S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-16(14)7(3-12)15-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+,16+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.047