Learn More
Sal de trietilamonio de monofosfato de lamivudina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lamivudine Monophosphate Triethylammonium Salt |
| CAS | 2724549-70-4 |
| Fórmula molecular | C8H12N3O6PS:[C6H15N]x |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-1-[(2R,5S)-2-[(phosphonooxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone Triethylammonium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N3O6PS.C6H15N/c9-5-1-2-11(8(12)10-5)6-4-19-7(17-6)3-16-18(13,14)15;1-4-7(5-2)6-3/h1-2,6-7H,3-4H2,(H2,9,10,12)(H2,13,14,15);4-6H2,1-3H3/t6-,7+;/m0./s1 |
| SMILES | CCN(CC)CC.NC1=NC(N([C@@H]2CS[C@H](COP(O)(O)=O)O2)C=C1)=O |
| Nombre IUPAC | fosfato de trietilamina ((2R,5S)-5-(4-amino-2-oxopirimidin-1(2H)-il)-1,3-oxatiolan-2-il)metil |
| Peso molecular (g/mol) | 410.43 |