Learn More
Lamivudina, Mikromol™
Descripción
Lamivudina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lamivudine |
| CAS | 134678-17-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Lamivudine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H11 N3 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Lamivudine, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., (-)-2'-Deoxy-3'-thiacytidine, (-)-BCH 189, 2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, 3TC, BCH 189, (-)-, Epivir, Epivir HBV, GR 109714X, Hepitec, Heptodin, Heptovir, L-SddC, Lamivir, Virolam, Zeffix, Zefix, cis(-)-2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, beta-L-2',3'-Dideoxy-3'-thiacytidine, beta-L-3'-Thia-2',3'-dideoxycytidine, GR 109714X, 3TC, GR 111720X, GR 135522X, Lamivudine GR109714X, BP Zidovudine and Lamivudine Impurity Standard, Ph Eur Lamivudine for system suitability 1, BP Lamivudine Impurity Standard, Ph Eur Lamivudine for system suitability 2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hidroximetil)-1,3-oxatiolan-5-il]pirimidina-2-one |
| Mostrar más |