Learn More
Lamivudine, MedChemExpress
Código de producto. 16408196
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16408196 100 mg 100 miligramos
16402076 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16408196 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Lamivudine (BCH-189) is an orally active nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI). Lamivudine can inhibit HIV reverse transcriptase 1/2 and also the reverse transcriptase of hepatitis B virus. Lamivudine salicylate can penetrate the CNS.
Lamivudine (BCH-189) is an orally active nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI). Lamivudine can inhibit HIV reverse transcriptase 1/2 and also the reverse transcriptase of hepatitis B virus. Lamivudine salicylate can penetrate the CNS.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lamivudine
Forma física Powder
CAS 134678-17-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H11N3O3S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo BCH-189
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (218.09 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (218.09 mM)
SMILES O=C1N=C(N)C=CN1[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
Peso molecular (g/mol) 229.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.26
Porcentaje de pureza 98.0%