Learn More
Ácido lamivudínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R,5S)-5-(4-Amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,3-oxathiolane-2-carboxylic acid |
| CAS | 173829-09-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 H9 N3 O4 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,3-Oxathiolane-2-carboxylic acid, 5-(4-amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-, (2R-cis)- (9CI), GR109825X, GR137198X, GW403126X, GR174268X (Ph Eur Impurity A), Ph Eur Lamivudine for system suitability 1, BP Lamivudine Impurity Standard |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9N3O4S/c9-4-1-2-11(8(14)10-4)5-3-16-7(15-5)6(12)13/h1-2,5,7H,3H2,(H,12,13)(H2,9,10,14)/t5-,7+/m0/s1 |
| SMILES | NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@@H](O2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R,5S)-5-(4-amino-2-oxopirimidin-1-il)-1,3-oxatiolano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 243.24 |
| Mostrar más |