Learn More
Ácido lamivudínico, TRC
Código de producto. 30472507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30472507 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30472507 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL17249010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lamivudine Acid
CAS 173829-09-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8H9N3O4S
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1,3-Oxathiolane-2-carboxylic acid, 5-(4-amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-, (2R-cis)- (9CI), Lamivudine Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9N3O4S/c9-4-1-2-11(8(14)10-4)5-3-16-7(15-5)6(12)13/h1-2,5,7H,3H2,(H,12,13)(H2,9,10,14)/t5-,7+/m0/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@@H](O2)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R,5S)-5-(4-amino-2-oxopirimidin-1-il)-1,3-oxatiolano-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 243.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.0314
Porcentaje de pureza >95