Learn More
Lamivudina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15557049 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15557049 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15557049 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461090010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Lamivudina, 98 %, C8H11N3O3S, número CAS-134678-17-4, lamivudina, heptodina, epivir, heptovir, 2',3'-dideoxi-3'-tiacitidina, hepitec, zeffix, 3tc, epivir-vhb, lamivir, 1 g, 97,5 % mín. (HPLC), CHEBI:63577, 229,26, palabra de aviso de GHS: Advertencia
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lamivudine
CAS 134678-17-4
Punto de fusión 160.0°C to 162.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H11N3O3S
Cantidad 1 g
Sinónimo lamivudine, epivir, zeffix, heptovir, epivir-hbv, hepitec, heptodin, 2',3'-dideoxy-3'-thiacytidine, lamivir, 3tc
Información de solubilidad Solubility in water: 70g/L (20°C).
Clave InChI JTEGQNOMFQHVDC-NKWVEPMBSA-N
SMILES C1C(OC(S1)CO)N2C=CC(=NC2=O)N
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hidroximetil)-1,3-oxatiolan-5-il]pirimidina-2-one
Peso molecular (g/mol) 229.26
PubChem CID 60825
ChEBI CHEBI:63577
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.26
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lamivudine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.