Learn More
Hamilton™ Septos de caucho de silicona en láminas
Código de producto. 11773939
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
8 mm
12 mm
14 mm
15 mm
19 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
11773939 8 mm paquete de 12
11763939 12 mm paquete de 12
10232301 14 mm paquete de 12
10694861 15 mm paquete de 12
11753939 19 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11773939 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 76002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.50€
    23.46€ / paquete de 12
    Ahorro 2.04€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Septo
Diámetro exterior (métrico) 8 mm
N.º de capas 3
Temperatura máx. (métrico) 200 °C
Material Caucho de silicona en láminas
Cantidad 12/paq.