Learn More
Hamilton™ Septos de caucho de silicona en láminas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Septum |
| Diámetro exterior (métrico) | 15 mm |
| N.º de capas | 3 |
| Temperatura máx. (métrico) | 200 °C |
| Material | Caucho de silicona en láminas |
| Cantidad | 12/paq. |