Learn More
GVS Laminated PTFE Membranes
Código de producto. 32178827
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0.5 μm
Diámetro (métrico):
25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
32178827 0.5 μm 25 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 32178827 Proveedor GVS N.º de proveedor 1215492
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Naturally hydrophobic, plain white membranes
  • Ideal for vent filtration, phase separation, aerosol sampling
  • Prewet with solvent to filter aqueous solutions
  • Biologically inert, chemical resistant — chemically compatible with most solvents, acids, alcohols, hydrocarbons, alkalis
  • Easy to handle
  • PTFE laminated to polypropylene woven support for extra durability
  • Thickness: 130μm
  • Autoclavable up to 130°C (265°F)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Punto de burbuja 9psi
Color White
Material PTFE
Tamaño de poro 0.5 μm
Para utilizar con (aplicación) Laminated membranes are ideal for vent filtration, phase separation, aerosol sampling.
Caudal de gas 4.8L/min./cm sq.
Hidrofobicidad Hydrophobic
Cantidad 100/Pk.
Grosor (métrico) 130 μm
Diámetro (métrico) 25 mm