Learn More
Brady™ Señales de seguridad de advertencia de poliéster laminado
Código de producto. 10151984
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
100 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Texto mostrado:
Advertencia de peligro de tropiezo
Advertencia de riesgo de deslizamiento
Advertencia de vehículos industriales
Señal de advertencia de zona peligrosa «!»
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Texto mostrado unitSize
10151984 100 mm Advertencia de riesgo de deslizamiento cada uno
10275234 200 mm Advertencia de riesgo de deslizamiento cada uno
10041344 100 mm Señal de advertencia de zona peligrosa «!» cada uno
10264894 200 mm Señal de advertencia de zona peligrosa «!» cada uno
11740254 315 mm Señal de advertencia de zona peligrosa «!» cada uno
10715695 50 mm Señal de advertencia de zona peligrosa «!» cada uno
10441074 100 mm Advertencia de vehículos industriales cada uno
10061394 100 mm Advertencia de peligro de tropiezo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10151984 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 250273
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010, compatible con RoHS según la Directiva 2002/95/CE de la UE, Cumplimiento medioambiental de ROHS
Alternate Part Number PIC 324-TRI 100-B7541
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Poliéster laminado
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0.024 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Triangular
Texto mostrado Advertencia de riesgo de deslizamiento
Tipo de producto Señal de seguridad de advertencia
Color Negro sobre amarillo