Learn More
Brady™ Etiquetas de seguridad de advertencia de poliéster laminado
Código de producto. 12300160 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Texto mostrado:
Advertencia de materiales inflamables
Señales de advertencia
Anchura (métrico):
20 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Texto mostrado Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
12300160 Advertencia de materiales inflamables 20 mm 1 rollo
11808030 Señales de advertencia 25 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12300160 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 829422
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.55€
    82.12€ / 1 rollos
    Ahorro 1.43€
    1% Descuento
En stock
Etiquetas de seguridad de advertencia de poliéster laminado duradero para marcar tuberías y señales de seguridad. Brady™ Las etiquetas de seguridad de poliéster laminado se pueden adherir con un adhesivo acrílico permanente.
  • Poliéster laminado.
  • Negro sobre amarillo para una alta visibilidad.
  • Adhesivo acrílico permanente.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W021-Tri 025-PE-ROLL/1
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Poliéster laminado
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 22 mm
Grosor 0,024 mm
Anchura (métrico) 20 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Texto mostrado Advertencia de materiales inflamables
Tipo de producto Etiquetas de seguridad de advertencia
Color Negro sobre amarillo