Learn More
Brady™ Señales de transporte de poliéster laminado
Código de producto. 11764884 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Texto mostrado:
Combustión espontánea 4
Combustión espontánea 4
Inflamable cuando está húmedo 4
Líquido altamente inflamable 3
Sólido inflamable 4
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Texto mostrado Tamaño de la unidad
11764884 297 mm Líquido altamente inflamable 3 cada uno
10412034 100 mm Combustión espontánea 4 cada uno
11724874 100 mm Inflamable cuando está húmedo 4 cada uno
10694915 200 mm Combustión espontánea 4 cada uno
10214894 200 mm Sólido inflamable 4 cada uno
11734874 200 mm Inflamable cuando está húmedo 4 cada uno
11794884 297 mm Inflamable cuando está húmedo 4 cada uno
11784884 297 mm Combustión espontánea 4 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11764884 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 257574
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.60€
    12.34€ / paquete de 1
    Ahorro 0.26€
    2% Descuento
En stock
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number ADR 3A-297 *297-B7541
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Poliéster laminado
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 297 mm
Grosor 0,024 mm
Anchura (métrico) 297 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C-110 °C
Forma Diamante
Texto mostrado Líquido altamente inflamable 3
Tipo de producto Señal de transporte
Color Rojo