Learn More
Brady™ Adhesivos de poliéster laminado
Código de producto. 11790254 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco sobre rojo
Negro sobre rojo
Altura (métrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Cantidad:
1 unidad
250/rollo
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Altura (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
11790254 Negro sobre rojo 100 mm 250/rollo 1 rollo
11760254 Negro sobre rojo 100 mm 1 unidad cada uno
11770254 Negro sobre rojo 200 mm 1 unidad cada uno
11720264 Blanco sobre rojo 100 mm 1 unidad cada uno
11780254 Negro sobre rojo 297 mm 1 unidad cada uno
11750264 Blanco sobre rojo 100 mm 250/rollo 1 rollo
11730264 Blanco sobre rojo 200 mm 1 unidad cada uno
11740264 Blanco sobre rojo 297 mm 1 unidad cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11790254 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 227590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    398.00€
    391.12€ / 1 rollos
    Ahorro 6.88€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number ADR 2.1ARL-100 *100-B7541
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 250/rollo
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Poliéster laminado
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,024 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Romboide
Texto mostrado Gases inflamables 2
Tipo de producto Etiqueta de transporte de mercancías peligrosas
Color Negro sobre rojo