Learn More
Brady™ Paneles de advertencia de poliéster laminado en rojo y blanco
Código de producto. 11736855
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Rojo sobre blanco
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Color unitSize
11736855 Rojo sobre blanco 1 paquete
1 options
Código de producto. 11736855 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 255322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.45€
    83.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1.45€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos paneles de advertencia autoadhesivos están diseñados para brindar una advertencia temprana sobre camiones, plataformas de carga, postes y carretillas elevadoras. Se pueden utilizar en cualquier lugar donde existan peligros potenciales para la fuerza laboral.
  • Diseñado para dar una alerta temprana sobre camiones, plataformas de carga, postes y carretillas elevadoras.
  • Se puede utilizar en cualquier lugar donde existan peligros potenciales para la fuerza laboral.
Especificaciones
Alternate Part Number WP- 11X16 RD/WH
Certificaciones/conformidad Conformidad con la directiva RoHS mediante la Directiva de la UE 2002/95/CE
Descripción Paneles de advertencia - Rojos/Blancos
Acabado Brillo
Para utilizar con (aplicación) Identificación de la instalación
Altura (imperial) 11,26 in
Altura (métrico) 286 mm
Cantidad de embalaje 10 paquete
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +110 °C
Grosor 0,024 mm
Anchura (imperial) 16,85 in
Anchura (métrico) 428,00 mm
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Rojo sobre blanco
Material Poliéster
Tipo Paneles de advertencia