Learn More
Brady™ Señal de advertencia de radioactividad de poliéster laminado
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | PIC 304-TRI 200-B7541 (DE MARCA) |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Descripción | Poliéster laminado |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para las señales de seguridad en interiores y exteriores |
| Altura (métrico) | 200 mm |
| Temperatura máxima | 110 °C |
| Anchura (métrico) | 200 mm |
| Forma | Triangular |
| Mostrar más |