Learn More
Brady™ Señal de transporte de productos radioactivos de poliéster laminado
Código de producto. 11705573
Change view
Click to view available options
Material:
Plástico
Poliéster
Anchura (métrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Texto mostrado:
Contenido radiactivo I: Actividad: 7
Contenido radiactivo II: Actividad: Índice de transporte 7
Contenido radiactivo III: Actividad: Índice de transporte 7
Radioactivo 7A I
Sustancias radiactivas
Sustancias radiactivas 7B II
Sustancias radiactivas 7C III
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Anchura (métrico) Texto mostrado unitSize
11705573 Poliéster 100 mm Radioactivo 7A I 1 rollo
11740983 Poliéster 100 mm Contenido radiactivo I: Actividad: 7 cada uno
11750983 Poliéster 200 mm Contenido radiactivo I: Actividad: 7 cada uno
11760983 Poliéster 297 mm Contenido radiactivo I: Actividad: 7 cada uno
11790983 Poliéster 200 mm Contenido radiactivo II: Actividad: Índice de transporte 7 cada uno
11725573 Poliéster 100 mm Contenido radiactivo III: Actividad: Índice de transporte 7 1 rollo
11715573 Plástico 100 mm Sustancias radiactivas 7B II 1 rollo
11780983 Poliéster 100 mm Sustancias radiactivas 7B II cada uno
11730993 Poliéster 100 mm Sustancias radiactivas 7C III cada uno
11740993 Poliéster 200 mm Sustancias radiactivas 7C III cada uno
11700993 Poliéster 297 mm Sustancias radiactivas 7B II cada uno
11750993 Poliéster 297 mm Sustancias radiactivas 7C III cada uno
11790214 Poliéster 100 mm Sustancias radiactivas cada uno
11700224 Poliéster 200 mm Sustancias radiactivas cada uno
11710224 Poliéster 297 mm Sustancias radiactivas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 11705573 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 811661
Solo quedan null
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase: ADR 7A
Alternate Part Number ADR 7ARL I-100 *100-B7541
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 250/rollo
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Poliéster laminado
Para utilizar con (aplicación) Marcadores de tuberías y señales de seguridad
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C-110 °C
Forma Diamante
Idiomas Español
Texto mostrado Radioactivo 7A I
Tipo de producto Señal de transporte radiactivo
Color Blanco