Learn More
Brady™ Señal de seguridad de agua no potable de poliéster laminado
Código de producto. 13274359 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliéster laminado
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
13274359 Poliéster laminado paquete de 2
1 options
Código de producto. 13274359 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 822441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.05€
    4.89€ / paquete de 2
    Ahorro 0.16€
    3% Descuento
En stock
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC P005-Diámetro 050-PE-HOJA/2
Acabado Brillo
Material Poliéster laminado
Cantidad Paquete de 2
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Para utilizar con (aplicación) Para interiores y exteriores
Grosor 0,099 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C-110 °C
Forma Redondo
Idiomas Globales
Color Rojo