Learn More
Brady™ Cinta antideslizante montada de poliéster laminado
Código de producto. 11791655 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Rojo
Dimensiones (L x An):
18 m x 100 mm
18 m x 150 mm
18 m x 25 mm
18 m x 300 mm
18 m x 50 mm
Unit Size:
1 rollo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Dimensiones (L x An) Unit Size
11791655 Negro 18 m x 300 mm 1 rollo
11751655 Negro 18 m x 25 mm 1 rollo
11781655 Negro 18 m x 150 mm 1 rollo
11711665 Rojo 18 m x 50 mm 1 rollo
11771655 Negro 18 m x 100 mm 1 rollo
11721665 Rojo 18 m x 100 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11791655 Supplier Brady™ Supplier No. 078194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.00€
    352.55€ / 1 rollos
    Ahorro 6.45€
    1% Descuento
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La cinta antideslizante montada en poliéster laminado ayuda a prevenir resbalones y caídas en pisos mojados o resbaladizos.
  • La cinta de poliéster resistente tiene un respaldo adhesivo y está recubierta con miles de partículas de óxido de aluminio duradero.
  • La cinta antideslizante se adhiere permanentemente a pisos limpios y secos, resiste la grasa y el aceite y funciona en interiores o exteriores.
  • La cinta antideslizante está disponible en una variedad de colores y tamaños para adaptarse a todas sus necesidades de marcado de piso.
Specifications
Alternate Part Number CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 300MMX18M
Descripción Cinta antideslizante montada en rollo: negra
Dimensiones (L x An) 18 m x 300 mm
Para utilizar con (aplicación) Tracción en peldaños, suelos resbaladizos y marcado de la ruta de salida
Longitud (imperial) 59.1 ft.
Longitud (métrico) 18 m
Cantidad de embalaje 1 rollo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Grosor 0,162 mm
Anchura (imperial) 11,81 in
Anchura (métrico) 300 mm
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Negro
Material Poliéster