Description
- Se utiliza para marcadores de tuberías y señales de seguridad.
- B-7541 proporciona una excelente adhesión a superficies de baja energía superficial, como polipropileno y ABS, así como a la mayoría de los recubrimientos en polvo.
- Los colores de tinta estándar son negro, rojo (RAL 3001-GL), amarillo (RAL 1003-GL), azul (RAL5005-GL) y verde (RAL 6032-GL).
Spécification
Spécification
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | blanco sobre morado |
| Acabado | Brillo |
| Formato | Rollo |
| Material | Poliéster |
| Tipo de producto | Marcador de tubería |
| Mostrar texto | Ácido |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcado de tuberías y válvulas |
| Idiomas | Francés |
| N.° por paquete | 220 marcadores/rollo |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?