Learn More
Brady™ Etiquetadoras de poliéster laminado
Código de producto. 11785563 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco sobre rojo
Blanco sobre verde
Negro sobre gris
blanco sobre morado
Altura del carácter (métrico):
8 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Altura del carácter (métrico) Tamaño de la unidad
11785563 Negro sobre gris 13 mm 1 rollo
11765563 Blanco sobre verde 13 mm 1 rollo
11745583 Negro sobre gris 8 mm 1 rollo
11725583 Blanco sobre verde 8 mm 1 rollo
11795563 blanco sobre morado 13 mm 1 rollo
11755583 blanco sobre morado 8 mm 1 rollo
11745563 Blanco sobre rojo 13 mm 1 rollo
11705583 Blanco sobre rojo 8 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11785563 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 273438
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00€
    313.01€ / 1 rollos
    Ahorro 26.99€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Los marcadores de etiquetas de poliéster laminado cuentan con una superficie impresa en película de poliéster blanco con un adhesivo permanente, a base de acrílico, sensible a la presión y sobrelaminado con una película de poliéster transparente.
  • Se utiliza para marcadores de tuberías y señales de seguridad.
  • B-7541 proporciona una excelente adhesión a superficies de baja energía superficial, como polipropileno y ABS, así como a la mayoría de los recubrimientos en polvo.
  • Los colores de tinta estándar son negro, rojo (RAL 3001-GL), amarillo (RAL 1003-GL), azul (RAL5005-GL) y verde (RAL 6032-GL).
Especificaciones
Descripción Marcadores de pipas - Vapeur
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Negro sobre gris
Acabado Brillo
Formato Rollo
Material Poliéster
Tipo de producto Marcador de tubería
Mostrar texto Vapeador
Para utilizar con (aplicación) Marcado de tuberías y válvulas
Idiomas Francés
N.° por paquete 220 marcadores/rollo
Cantidad 220/rollo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0039 in
Grosor (métrico) 0.099 mm
Dimensiones (L x An) 33 m x 100 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 33 m x 100 mm x 150 mm
Longitud (imperial) 108.27 ft.
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 3,94 in
Anchura (métrico) 100 mm
Altura (imperial) 5,91 in
Altura (métrico) 150 mm
Altura del carácter (métrico) 13 mm
Diámetro (imperial) 3 in
Diámetro (métrico) 70 mm
Alternate Part Number PMF-VAPEUR-GY4-RLL090