Learn More
Brady™ Poliéster laminado: Señal de seguridad ISO: usar guantes protectores
Código de producto. 15624487 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15624487 315 mm cada uno
15604487 50 mm paquete de 2
15366827 100 mm cada uno
15614487 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15624487 Supplier Brady™ Supplier No. 819167
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.40€
    7.25€ / paquete de 1
    Ahorro 0.15€
    2% Descuento
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Señal conforme a ISO 7010.
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Specifications
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC M009-Diámetro 315-PE-CRD/1
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Diámetro (métrico) 315 mm
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Grosor 0,099 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Redondo
Idiomas Globales
Color Blanco sobre azul