Learn More
Brady™ Poliéster laminado: Señal de seguridad ISO: usar ropa protectora
Código de producto. 15634497
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15634497 315 mm cada uno
15604497 50 mm paquete de 2
15614497 100 mm cada uno
15624497 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15634497 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 819316
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC M010-Diámetro 315-PE-CRD/1
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Diámetro (métrico) 315 mm
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Grosor 0,099 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Redondo
Idiomas Globales
Color Blanco sobre azul