Learn More
Brady™ Poliéster laminado: Señal de seguridad ISO: usar protección para los ojos
Código de producto. 15624457 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15624457 315 mm cada uno
15614457 50 mm paquete de 2
15356827 100 mm cada uno
15316388 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15624457 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 818422
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.40€
    7.25€ / paquete de 1
    Ahorro 0.15€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Señal conforme a ISO 7010.
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC M004-Diámetro 315-PE-CRD/1
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Diámetro (métrico) 315 mm
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Grosor 0,099 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Redondo
Idiomas Globales
Color Blanco sobre azul