Learn More
Brady™ Poliéster laminado: Señal de seguridad ISO: advertencia; radiación no ionizante
Código de producto. 15684687
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Altura (métrico):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
paquete de 7
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15684687 200 mm 173 mm cada uno
15664687 50 mm 43 mm paquete de 7
15674687 100 mm 87 mm paquete de 3
15694687 315 mm 273 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15684687 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 827060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W005-Tri 200-PE-CRD/1
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 173 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Color Negro sobre amarillo