Learn More
Brady™ Poliéster laminado: Señal de seguridad ISO: advertencia; aplastamiento de manos
Código de producto. 15644757 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Altura (métrico):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
paquete de 7
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
15644757 315 mm 273 mm cada uno
15614757 50 mm 43 mm paquete de 7
15624757 100 mm 87 mm paquete de 3
15634757 200 mm 173 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15644757 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 829873
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.70€
    6.54€ / paquete de 1
    Ahorro 0.16€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Señal conforme a ISO 7010.
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W024-Tri 315-PE-CRD/1
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 273 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 315 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Color Negro sobre amarillo