Learn More
Brady™ Poliéster laminado: Señal de seguridad ISO: advertencia; sustancia corrosiva
Código de producto. 15518850 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
100 mm
Altura (métrico):
43 mm
87 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 7
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
15518850 100 mm 87 mm cada uno
15313927 50 mm 43 mm paquete de 7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15518850 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 829723
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.40€
    9.19€ / paquete de 1
    Ahorro 0.21€
    2% Descuento
En stock
Señal conforme a ISO 7010.
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W023-Tri 100-PE-HOJA/3
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 3/paq.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 87 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Color Negro sobre amarillo