Learn More
Brady™ Poliéster laminado: Señal de seguridad ISO: advertencia; sustancia corrosiva
Código de producto. 15313927
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
50 mm
100 mm
Altura (métrico):
43 mm
87 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 7
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Altura (métrico) unitSize
15313927 50 mm 43 mm paquete de 7
15518850 100 mm 87 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15313927 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 829721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.05€
    5.89€ / paquete de 7
    Ahorro 0.16€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010:2011
Alternate Part Number PIC W023- Tri 050-PE-HOJA/7
Acabado Brillo
Material Poliéster
Cantidad 7/Paq.
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 43 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 50 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Color Negro sobre amarillo