Learn More
Brady™ Poliéster laminado: Señal de seguridad ISO: prohibido fumar
Descripción
- Poliéster laminado
- Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC P002-Diámetro 050-PE-HOJA/2 |
| Acabado | Brillo |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | Paquete de 2 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Diámetro (métrico) | 50 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
| Grosor | 0,099 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 110 °C |
| Mostrar más |